Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TS1]

Fournisseur: Biotium

BNUM0627-50EA 395 EUR InStock
BNUM0627-50
Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TS1]
Anticorps
The epitope of this MAb is located between aa343-357 (ELAI kDaNAKLSELE). Cytokeratin 8 (CK8) belongs to the type II (or B or basic) subfamily of high molecular weight cytokeratins and exists in combination with cytokeratin 18 (CK18). CK8 is primarily found in the non-squamous epithelia and is present in majority of adenocarcinomas and ductal carcinomas. It is absent in squamous cell carcinomas. Hepatocellular carcinomas are defined by the use of antibodies that recognize only cytokeratin 8 and 18. CK8 exists on several types of normal and neoplastic epithelia, including many ductal and glandular epithelia such as colon, stomach, small intestine, trachea, and esophagus as well as in transitional epithelium. Anti-CK8 does not react with skeletal muscle or nerve cells. Epithelioid sarcoma, chordoma, and adamantinoma show strong positivity corresponding to that of simple epithelia (with antibodies against CK8, CK18 and CK19). Reportedly, anti-CK8 is useful for the differentiation of lobular (ring-like, perinuclear) from ductal (peripheral-predominant) carcinoma of the breast.

Type: Primary
Antigen: KRT8
Clonality: Monoclonal
Clone: TS1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité