Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: VU-2G7]

Fournisseur: Biotium

BNUB0630-500EA 483 EUR InStock
BNUB0630-500 BNUB0630-100
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: VU-2G7]
Anticorps
MAb VU-2G7 reacts with MUC1, a large transmembrane glycoprotein expressed on the ductal surface of normal glandular epithelia. The dominant epitope of VU-2G7 has not been established with epitope fingerprinting. The extracellular domain of MUC1 largely consists of a highly conserved, O-glycosylated 20 amino acids tandem repeat which can occur 30-100 times per molecule depending on the length of the allele involved. In the vast majority of human carcinomas this protein is up regulated and poorly glycosylated and appears on the cell surface in a non-polarized fashion.

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: VU-2G7
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité