L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: VU-2G7]
Fournisseur: Biotium
BNC940630-500 BNC940630-100
BNC940630-500EA 560 EUR InStock
BNC940630-500 BNC940630-100
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: VU-2G7]
Anticorps
MAb VU-2G7 reacts with MUC1, a large transmembrane glycoprotein expressed on the ductal surface of normal glandular epithelia. The dominant epitope of VU-2G7 has not been established with epitope fingerprinting. The extracellular domain of MUC1 largely consists of a highly conserved, O-glycosylated 20 amino acids tandem repeat which can occur 30-100 times per molecule depending on the length of the allele involved. In the vast majority of human carcinomas this protein is up regulated and poorly glycosylated and appears on the cell surface in a non-polarized fashion.
Type: Primary
Antigen:More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 μL 500 µl BNC940630-500
100 μL 100 µl BNC940630-100
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité