Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: C146/634]

Fournisseur: Biotium
BNC470634-500 BNC470634-100
BNC470634-500EA 560 EUR InStock
BNC470634-500 BNC470634-100
Anti-MCAM Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: C146/634]
Anticorps
The human CD146 gene maps to chromosome 11q23 and encodes a trans-membrane glycoprotein, also designated MCAM, MUC 18, that belongs to the immunoglobulin superfamily and functions as a Ca2 -independent cell adhesion molecule. CD146 expression is restricted to advanced primary and metastatic melanomas and to cell lines of the neuroectodermal lineage, but not normal melanocytes. CD146 is found on 80% of advanced primary human melanomas and correlates well with development of metastatic disease.

Type: Primary
Antigen: MCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: C146/634
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité