Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: H9B4]
Fournisseur: Biotium
BNC940642-500 BNC940642-100
BNC940642-500EA 560 EUR InStock
BNC940642-500 BNC940642-100
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: H9B4]
Anticorps
This MAb reacts with a cytoplasmic domain of EGFR. EGFR is a type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin & epiregulin.
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: H9B4
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité