Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXP3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 3G3]

Fournisseur: Biotium

BNUM0645-50EA 395 EUR InStock
BNUM0645-50
Anti-FOXP3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 3G3]
Anticorps
Recognizes a protein of 47-55 kDa, which is identified as FOXP3. Its precise epitope is not known, but it has been mapped to the N-terminal portion (amino acids 2-136) of the protein.The FOX family of transcription factors is a large group of proteins that share a common DNA binding domain termed a winged-helix or forkhead domain. During early development, FOXP1 and FOXP2 are expressed abundantly in the lung, with lower levels of expression in neural, intestinal and cardiovascular tissues, where they act as transcription repressors. FOXP1 is widely expressed in adult tissues, while neoplastic cells often exhibit a dramatic change in expression level or localization of FOXP1. Mutations in FOXP3 gene cause IPEX, a fatal, X-linked inherited disorder characterized by immune dysregulation. The FOXP3 protein is essential for normal immune homeostasis. Specifically, FOXP3 represses transcription through a DNA binding forkhead domain, thereby regulating T cell activation.

Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité