Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LPSR/654]

Fournisseur: Biotium

BNUM0654-50EA 395 EUR InStock
BNUM0654-50
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LPSR/654]
Anticorps
Recognizes a protein of 55 kDa, identified as CD14 (also known lipopolysaccharide receptor). CD14 is expressed strongly on monocytes and macrophage and weakly on the surface of neutrophils. CD14 is anchored to cells by linkage to glycosylphosphatidylinositol (GPI) and functions as a high affinity receptor for complexes of LPS and LPS binding protein (LBP). Soluble CD14, also binding to LPS, acts at physiological concentration as an LPS agonist and has, at higher concentrations, an LPS antagonizing effect in cell activation.

Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Monoclonal
Clone: LPSR/654
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité