Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV1 p24 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: p24/661]

Fournisseur: Biotium

BNUM0661-50EA 395 EUR InStock
BNUM0661-50
Anti-HIV1 p24 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: p24/661]
Anticorps
Human immunodeficiency virus (HIV) is a retrovirus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDS), a condition in humans in which the immune system begins to fail, leading to life-threatening opportunistic infections. HIV mainly infects vital cells in the human immune system such as helper T cells (specifically CD4 T cells), macrophages and dendritic cells. Two species of HIV infect humans: HIV-1 and HIV-2, with HIV-1 being the more virulent strain. The gag gene of human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) encodes a precursor protein known as Pr55Gag. The viral protease PR cleaves this precursor to generate p17, p24, p7, and p6 proteins, which are required for virus particle assembly. HIV-1 Gag p24 is a capsid protein that constitutes the core of AIDS virus HIV-1. p6 and p7 are the components of the nucleocapsid, and p17 provides a protective matrix. HIV-1 Gag p24 is indispensable to the reproduction of AIDS virus and constitutes an essential element for the AIDS virus particle construction. As this protein is detectable from the early stage of AIDS virus infection, its measurement is commonly used as an indicator of HIV-1 infection and viral load.

Type: Primary
Antigen: Not Applicable
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone p24/661
Conjugation: Unconjugated, BSA-and azide-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: HIV Type 1

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité