Anti-CSF2 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: BVD2-21C11]
Fournisseur: Biotium
BNC880662-500EA 530 EUR InStock
BNC880662-500 BNC880662-100
Anti-CSF2 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: BVD2-21C11]
Anticorps
Granulocyte/macrophage - Colony-stimulating factor (GM-CSF) is a hematopoietic factor that is produced by activated T-cells, B-cells, mast cells, macrophages, fibroblasts, and endothelial cells. In addition to supporting colony formation of granulocyte/macrophage progenitors, GM-CSF is a growth factor for erythroid, megakaryocyte, and eosinophil progenitors.
Type: Primary
Antigen: CSF2
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone BVD2-21C11
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cynomolgus monkey, Human, Rhesus monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité