Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Il6 (Mouse) Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MP5-20F3]

Fournisseur: Biotium

BNUM0663-50EA 395 EUR InStock
BNUM0663-50
Anti-Il6 (Mouse) Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MP5-20F3]
Anticorps
IL-6 is a potent lymphoid cell growth factor that stimulates the growth and survivability of certain B-cells and T-cells. IL-6 plays a role in host defense, acute phase reactions, immune responses, and hematopoiesis. IL-6 is expressed by T-cells, B-cells, monocytes, fibroblasts, hepatocytes, endothelial cells and keratinocytes.

Type: Primary
Antigen: Il6 (Mouse)
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone MP5-20F3
Conjugation: Unconjugated, BSA-and azide-free
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité