Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: O10]

Fournisseur: Biotium

BNC940667-100EA 192 EUR InStock
BNC940667-100 BNC940667-500
Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: O10]
Anticorps
At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) are identified. CD1 proteins have been demonstrated to restrict T cell response to non-peptide lipid and glycolipid antigens and play a role in non-classical antigen presentation. CD1a is a non-polymorphic MHC Class 1 related cell surface glycoprotein, expressed in association with Beta-2 microglobulin. Anti-CD1a labels Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X), extranodal histiocytic sarcoma, a subset of T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, and interdigitating dendritic cell sarcoma of the lymph node. When combined with antibodies against TTF-1 and CD5, anti-CD1a is useful in distinguishing between pulmonary and thymic neoplasms since CD1a is consistently expressed in thymic lymphocytes in both typical and atypical thymomas, but only focally in 1/6 of thymic carcinomas and not in lymphocytes in pulmonary neoplasms. Anti-CD1a is reported to be a new marker for perivascular epithelial cell tumor (PEComa).

Type: Primary
Antigen: CD1A
Clonality: Monoclonal
Clone: O10
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité