Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: SX53G8]

Fournisseur: Biotium

BNC470669-500EA 530 EUR InStock
BNC470669-500 BNC470669-100
Anti-CDKN1B Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: SX53G8]
Anticorps
This MAb recognizes a 27 kDa protein, identified as the p27Kip1, a cell cycle regulatory mitotic inhibitor. It is highly specific and shows no cross-reaction with other related mitotic inhibitors. In Western blotting of cell lysates from 7 human breast cancer cell lines (ZR75-1, ZR75-30, MCF-7, MDAMB453, T47D, CAL51, 734B), the antibody labels a single band corresponding to p27Kip1. It functions as a negative regulator of G1 progression and has been proposed to function as a possible mediator of TGF- induced G1 arrest. p27Kip1 is a candidate tumor suppressor gene. Reportedly, low p27 expression has been associated with unfavorable prognosis in renal cell carcinoma, colon carcinoma, breast carcinomas, non-small-cell lung carcinoma, hepatocellular carcinoma, multiple myeloma, and lymph node metastases in papillary carcinoma of the thyroid, as well as a more aggressive phenotype in carcinoma of the cervix.

Type: Primary
Antigen: CDKN1B
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone SX53G8
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité