Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD66 molecule Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CEA31]

Fournisseur: Biotium

BNUM0670-50EA 395 EUR InStock
BNUM0670-50
Anti-CD66 molecule Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CEA31]
Anticorps
This antibody recognizes proteins of 80-200 kDa, identified as different members of CEA family. CEA is synthesized during development in the fetal gut and is re-expressed in increased amounts in intestinal carcinomas and several other tumors. This MAb does not react with nonspecific cross-reacting antigen (NCA) and with human polymorphonuclear leucocytes. It shows no reaction with a variety of normal tissues and is suitable for staining of formalin/paraffin tissues. CEA is not found in benign glands, stroma, or malignant prostatic cells. Antibody to CEA is useful in detecting early foci of gastric carcinoma and in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (60-70% are CEA ) from pleural mesotheliomas (rarely or weakly CEA ). Anti-CEA positivity is seen in adenocarcinomas from the lung, colon, stomach, esophagus, pancreas, gallbadder, urachus, salivary gland, ovary, and endocervix.

Type: Primary
Antigen: CD66 molecule
Clonality: Monoclonal
Clone: CEA31
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité