Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: AR12]

Fournisseur: Biotium

BNC940672-500EA 530 EUR InStock
BNC940672-500 BNC940672-100
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: AR12]
Anticorps
Cyclins, regulatory subunits, which associate with kinases, control many of the important steps in cell cycle progression. The Cdc2 protein kinase (p34Cdc2) exhibits protein kinase activity in vitro and exists in a complex with both cyclin B and a protein homologous to p13SUC1. Cdc2 kinase is the active subunit of the M phase promoting factor (MPF) and the M phase-specific Histone H1 kinase. The p34Cdc2/cyclin B complex is required for the G2 to M transition. An additional cell cycle-dependent protein kinase, termed p55cdc, exhibits a high degree of homology with the S. cerevisiae proteins Cdc20 and Cdc4. The p55cdc transcript is readily detectable in a variety of cultured cell lines in growth phase, but disappears when cell growth is chemically arrested.

Type: Primary
Antigen: CDC20
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone AR12
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité