Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: E67]

Fournisseur: Biotium
BNUB0673-500 BNUB0673-100
BNUB0673-500EA 483 EUR InStock
BNUB0673-500 BNUB0673-100
Anti-CCNA2 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: E67]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 54 kDa, which is identified as cyclin A. Its epitope is located amino acids 144-148 of human Cyclin A2. Cyclins are regulatory subunits of the cyclin-dependent kinases (cdk's) and they control transition at different specific phases of the cell cycle. The temporal expression of cyclins is tightly regulated and subsequently plays a critical role in controlling the enzymatic activity of cdk's. These cyclin/cdk complexes are essential for passage through specific stages in the cell cycle. In mammalian somatic cells, cyclin A is required for S-phase and passage through G2-phase. The D and E type cyclins regulate the passage of G1, while cyclin B is a critical regulator of mitosis. Mutation or disruption of normal cyclin A expression causes cells to arrest in G2-phase.

Type: Primary
Antigen: CCNA2
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone E67
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Cow, Green monkey, Human, Mink, Monkey, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité