Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT6A; KRT6B; KRT6C Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: LHK6]

Fournisseur: Biotium

BNUB0675-500EA 483 EUR InStock
BNUB0675-500 BNUB0675-100
Anti-KRT6A; KRT6B; KRT6C Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: LHK6]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 56 kDa, identified as cytokeratin 6 (CK6). In humans, multiple isoforms of Cytokeratin 6 (6A-6F), encoded by several highly homologous genes, have distinct tissue expression patterns, and Cytokeratin 6A is the dominant form in epithelial tissue. The gene encoding human Cytokeratin 6A maps to chromosome 12q13, and mutations in this gene are linked to several inheritable hair and skin pathologies. Keratins 6 and 16 are expressed in keratinocytes, which are undergoing rapid turnover in the suprabasal region (also known as hyper-proliferation-related keratins). Keratin 6 is found in hair follicles, suprabasal cells of a variety of internal stratified epithelia, in epidermis, in both normal and hyper-proliferative situations. Epidermal injury results in activation of keratinocytes, which express CK6 and CK16. CK6 is strongly expressed in about 75% of head and neck squamous cell carcinomas. Expression of CK6 is particularly associated with differentiation.

Type: Primary
Antigen: KRT6A; KRT6B; KRT6C
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone LHK6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité