Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: 123A8 (same as 56C04)]

Fournisseur: Biotium
BNC040692-500 BNC040692-100
BNC040692-500EA 560 EUR InStock
BNC040692-500 BNC040692-100
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: 123A8 (same as 56C04)]
Anticorps
This MAb reacts with an extracellular domain (close to transmembrane) of CD56/NCAM. Three isoforms of neural cell adhesion molecule (NCAM) are produced by differential splicing of the RNA transcript from a single gene. The 135 kDa isoform is the basic molecule, which is glycosylated or sialylated to produce the mature species. Anti-CD56 recognizes two proteins of the neural cell adhesion molecule, the basic molecule expressed on most neuroectodermally derived tissues and neoplasms (e.g. retinoblastoma, medulloblastomas, astrocytomas, neuroblastomas, and small cell carcinomas). It is also expressed on some mesodermally derived tumors (rhabdomyosarcoma). Anti-CD56 plays an important role in the diagnosis of nodal and nasal NK/T-cell lymphomas.

Type: Primary
Antigen: NCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 123A8 (same as 56C04)
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité