Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TMS715]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0715-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0715-50
Anti-TYMS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: TMS715]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 36 kDa, identified as Thymidylate Synthase (TS) (EC 2.1.1.45). TS converts deoxyuridine monophosphate (dUMP) to deoxythymidine monophosphate (dTMP), which is essential for DNA biosynthesis. TS is also a critical target for the fluoropyrimidines, an important group of antineoplastic drugs that are widely used in the treatment of solid tumors. Both 5-FU and fluorodeoxyuridine are converted in tumor cells to FdUMP which inactivates TS by formation of a ternary covalent complex in the presence of the folate cofactor 5,10-methylenetetrahydrofolate. Expression of TS protein is associated with response to 5-fluorouracil (5-FU) in human colorectal, gastric, head and neck, and breast carcinomas.

Type: Primary
Antigen: TYMS
Clonality: Monoclonal
Clone: TMS715
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité