Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERBB2 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: HRB2/718]

Fournisseur: Biotium

BNC400718-500EA 530 EUR InStock
BNC400718-500 BNC400718-100
Anti-ERBB2 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: HRB2/718]
Anticorps
Recognizes a protein of 185 kDa, which is identified as c-erbB-2/HER-2/neu. Its epitope is localized in the extracellular domain. C-erbB-2/HER-2 is a member of the EGFR family. This MAb is specific and shows minimal cross-reaction with other members of the EGFR-family. Receptors of this family are located on the plasma membrane and consist of an extracellular ligand-binding domain that is connected to a large intracellular domain by a single transmembrane sequence. c-erbB-2/HER-2 protein is over-expressed in a variety of carcinomas especially those of breast and ovary.

Type: Primary
Antigen: ERBB2
Clonality: Monoclonal
Clone: HRB2/718
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité