L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: BP53-12 DO-7]
Fournisseur: Biotium
BNC400723-500 BNC400723-100
BNC400723-500EA 560 EUR InStock
BNC400723-500 BNC400723-100
Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: BP53-12 DO-7]
Anticorps
Recognizes a 53 kDa protein, which is identified as p53 suppressor gene product. It reacts with the mutant as well as the wild form of p53 under denaturing and non-denaturing conditions. Its epitope maps within the N-terminus (aa 20-25) of p53 oncoprotein. p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to MDM2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein. Positive nuclear staining with p53 antibody has been reported to be a negative prognostic factor in breast carcinoma, lungMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité