Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM16A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DG1/447 DOG1.1]

Fournisseur: Biotium

BNUM0726-50EA 395 EUR InStock
BNUM0726-50
Anti-TMEM16A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: DG1/447 DOG1.1]
Anticorps
Expression of DOG-1 protein is elevated in the gastrointestinal stromal tumors (GISTs), c-kit signaling-driven mesenchymal tumors of the GI tract. DOG-1 is rarely expressed in other soft tissue tumors, which, due to appearance, may be difficult to diagnose. Immunoreactivity for DOG-1 has been reported in 97.8 percent of scorable GISTs, including all c-kit negative GISTs. Overexpression of DOG-1 has been suggested to aid in the identification of GISTs, including Platelet-Derived Growth Factor Receptor Alpha mutants that fail to express c-kit antigen. The overall sensitivity of DOG1 and c-kit in GISTs is nearly identical: 94.4% vs. 94.7%.

Type: Primary
Antigen: TMEM16A
Clonality: Monoclonal
Clone: DG1/447 DOG1.1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité