Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XRCC6 (p70) & XRCC5 (p80) Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KU729]

Fournisseur: Biotium

BNUM0729-50EA 395 EUR InStock
BNUM0729-50
Anti-XRCC6 (p70) & XRCC5 (p80) Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KU729]
Anticorps
Recognizes a dimer of two proteins of 70 kDa and ~80 kDa, identified as two subunits of Ku. This MAb recognizes a conformational epitope of p70/p80 dimer, which is destroyed during Western blotting. The p70/p80 dimer is important for function of a 460 kDa DNA-dependent protein kinase. Ku protein plays a role in cell signaling, proliferation, DNA repair, replication, transcriptional activation, and apoptosis.

Type: Primary
Antigen: XRCC6 (p70) & XRCC5 (p80)
Clonality: Monoclonal
Clone: KU729
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité