L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: CA72/733]
Fournisseur: Biotium
BNC680733-500 BNC680733-100
BNC680733-500EA 560 EUR InStock
BNC680733-500 BNC680733-100
Anti-TAG-72 / CA72.4 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: CA72/733]
Anticorps
Recognizes an oncofetal antigen of 220 kDa, identified as a tumor-associated glycoprotein (TAG-72) with properties of a mucin. This MAb defines the mucin-carried sialylated-Tn epitope. TAG-72 is usually expressed by adenocarcinomas, but is negative in mesotheliomas. Studies have reported that this antibody has 80% sensitivity and 93% specificity for pulmonary adenocarcinoma. Therefore, TAG-72 is a useful marker to distinguish between mesothelioma and adenocarcinoma. However, false positive reactions can occur so results must be interpreted with the utmost caution. This antibody may be usefulMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité