Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mitochondrial Marker Mouse Monoclonal Antibody (CF555) [clone: 113-1]

Fournisseur: Biotium
BNC550739-500 BNC550739-100
BNC550739-500EA 530 EUR InStock
BNC550739-500 BNC550739-100
Anti-Mitochondrial Marker Mouse Monoclonal Antibody (CF555) [clone: 113-1]
Anticorps
This MAb recognizes a 60 kDa antigen associated with the mitochondria in human cells. It can be used to stain mitochondria in cell or tissue preparations and can be used as a mitochondrial marker in subcellular fractions. It produces a spaghetti-like pattern in normal and malignant cells. This antibody is an excellent marker for human cells in xenographic model research. It reacts specifically with human cells, including neurons and embryonic stem cells. Immunostaining pattern with anti-mitochondrial MAb has been reported as a useful discriminatory adjunct in the complex differential diagnosis of granular renal cell tumors. Reportedly, this MAb facilitates the classification of salivary tumors.

Type: Primary
Antigen: Mitochondrial Marker
Clonality: Monoclonal
Clone: 113-1
Conjugation: CF555
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité