Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRLR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B6.2]

Fournisseur: Biotium

BNUM0741-50EA 395 EUR InStock
BNUM0741-50
Anti-PRLR Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B6.2]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 70 kDa, identified as prolactin receptor. Prolactin is a pituitary hormone involved in the stimulation of milk production, salt and water regulation, growth, development and reproduction. The initial step in its action is the binding to a specific membrane receptor (prolactin receptor), which belongs to the superfamily of class 1 cytokine receptors. The function of the prolactin receptor is mediated, at least in part, by two families of signaling molecules: Janus kinases and signal transducers and activators of transcription.

Type: Primary
Antigen: PRLR
Clonality: Monoclonal
Clone: B6.2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité