Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: GP1.4 E29]

Fournisseur: Biotium
BNC040743-500 BNC040743-100
BNC040743-500EA 530 EUR InStock
BNC040743-500 BNC040743-100
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: GP1.4 E29]
Anticorps
In Western blotting, this antibody recognizes proteins in MW range of 265-400 kDa, identified as different glycoforms of EMA. The α subunit has cell adhesive properties. It can act both as an adhesion and an anti-adhesion protein. EMA may provide a protective layer on epithelial cells against bacterial and enzyme attack. The β subunit contains a C-terminal domain, which is involved in cell signaling, through phosphorylations and protein-protein interactions. In immunohistochemical assays, it superbly stains routine formalin/paraffin carcinoma tissues. Antibody to EMA is useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in bone marrow or liver.

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: GP1.4 E29
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité