Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2B11 PD7/26]

Fournisseur: Biotium

BNC940745-100EA 192 EUR InStock
BNC940745-100 BNC940745-500
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 2B11 PD7/26]
Anticorps
Recognizes the CD45 leukocyte common antigen (LCA) family which is comprised of at least four isoforms of membrane glycoproteins (220, 205, 190, 180 kDa) expressed on hematopoietic cell lines but absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant non-hematopoietic tissues. The intracellular portions of these molecules have protein phosphatase activity and are involved in regulation of transmembrane signals. Antibody to CD45 is useful in differential diagnosis of lymphoid tumors from non-hematopoietic undifferentiated neoplasms. A positive result with this MAb is highly indicative of lymphoid or myeloid origin. Certain types of lymphoid neoplasms may lack CD45 (Hodgkin lymphoma, some T-cell lymphomas, and some leukemias) so its absence does not rule out a hematolymphoid tumor. This antibody is expressed almost exclusively by cells of hematopoietic lineage and is present in most benign and malignant lymphocytes as well as plasma cell precursors.

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B11 PD7/26
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité