Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mitochondrial Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: MTC754]

Fournisseur: Biotium

BNUM0754-50EA 395 EUR InStock
BNUM0754-50
Anti-Mitochondrial Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: MTC754]
Anticorps
This MAb recognizes a 60 kDa antigen associated with the mitochondria in cells. It is a part of a new panel of reagents, which recognizes subcellular organelles or compartments of cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. It recognizes an antigen associated with the mitochondria in cells from a wide variety of animals including insects and bacteria. It can be used to stain the mitochondria in cell or tissue preparations and can be used as a mitochondrial marker in subcellular fractions. It produces a spaghetti-like pattern in normal and malignant cells and may be used to stain mitochondria of cells in frozen tissue sections. It can also be used with paraformaldehyde fixed frozen tissue or cell preparations.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: Mitochondrial Marker
Clonality: Monoclonal
Clone: MTC754
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité