L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-GNRHR and LHCGR Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: GNRHR/768]
Fournisseur: Biotium
BNC880768-500 BNC880768-100
BNC880768-500EA 560 EUR InStock
BNC880768-500 BNC880768-100
Anti-GNRHR and LHCGR Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: GNRHR/768]
Anticorps
Recognizes an epitope on the extracellular domain of gonadotropin releasing hormone (GnRH) receptor or luteinizing hormone receptor (LHCGR). Lutropin (also designated luteinizing hormone) plays a role in spermatogenesis and ovulation by stimulating the testes and ovaries to produce steroids. Gonadotropin (also designated choriogonadotropin) production in the placenta maintains estrogen and progesterone levels during the first trimester of pregnancy. Ovaries and testes abundantly express luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor. GnRH receptor contains seven hydrophobic transmembraneMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité