Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: IGEL/773]

Fournisseur: Biotium

BNC470773-500EA 530 EUR InStock
BNC470773-500 BNC470773-100
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: IGEL/773]
Anticorps
Recognizes a protein of 30-33 kDa, which is identified as CD20. It is a non-Ig differentiation antigen of B-cells and its expression is restricted to normal and neoplastic B-cells, being absent from all other leukocytes and tissues. CD20 is expressed by pre B-cells and persists during all stages of B-cell maturation but is lost upon terminal differentiation into plasma cells. This MAb can be used for immunophenotyping of leukemia and malignant cells, B lymphocyte detection in peripheral blood and B cell localization in tissues. It reacts with the majority of B-cells present in peripheral blood and lymphoid tissues and their derived lymphomas. In lymphoid tissue, germinal center blasts and B-immunoblasts are particularly reactive. It is a reliable antibody for ascribing a B-cell phenotype in known lymphoid tissues. Rarely, CD20-positive T-cell lymphomas have been reported. Reactivity has also been noted with Reed-Sternberg cells in cases of Hodgkin's disease, particularly of lymphocyte predominant type.

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: IGEL/773
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité