Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HSPB1/774]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0774-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0774-50
Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HSPB1/774]
Anticorps
This antibody recognizes a 24-27 kDa estrogen-regulated protein, identified as heat shock protein 27 (hsp27). Hsp27 was recently found to be identical to the estrogen-induced p29 and 24K protein. About 50% of breast carcinomas are positive for hsp27 especially those that are also positive for estrogen and/or progesterone receptor. HSP27 has also been implicated in drug resistance in cancer cells.

Type: Primary
Antigen: HSPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: HSPB1/774
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Chicken, Chimpanzee, Human, Mouse, Rat, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité