Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CHGA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CHGA/777]

Fournisseur: Biotium

BNUM0777-50EA 395 EUR InStock
BNUM0777-50
Anti-CHGA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CHGA/777]
Anticorps
Chromogranin A is present in neuroendocrine cells throughout the body, including the neuroendocrine cells of the large and small intestine, adrenal medulla and pancreatic islets. It is an excellent marker for carcinoid tumors, pheochromocytomas, paragangliomas, and other neuroendocrine tumors. Co-expression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms. Reportedly, co-expression of certain keratins and chromogranin indicates neuroendocrine lineage. The presence of strong anti-chromogranin staining and absence of anti-keratin staining should raise the possibility of paraganglioma. The co-expression of chromogranin and NSE is typical of neuroendocrine neoplasms. Most pituitary adenomas and prolactinomas readily express chromogranin.

Type: Primary
Antigen: CHGA
Clonality: Monoclonal
Clone: CHGA/777
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité