Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CA9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CA9/781]

Fournisseur: Biotium

BNUM0781-50EA 395 EUR InStock
BNUM0781-50
Anti-CA9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CA9/781]
Anticorps
Recognizes a glycoprotein of ~200 kDa, identified as carbonic anhydrase IX (CAIX/gp200). Carbonic Anhydrases (CAs) are members of a large family of zinc metallo-enzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. CAs are involved in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva and gastric juice. They show extensive diversity in distribution and in their subcellular localization. CA IX is specifically expressed in clear-cell renal carcinomas.

Type: Primary
Antigen: CA9
Clonality: Monoclonal
Clone: CA9/781
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Horse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité