Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SILV Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PMEL/783]

Fournisseur: Biotium

BNUM0783-50EA 395 EUR InStock
BNUM0783-50
Anti-SILV Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: PMEL/783]
Anticorps
Cytotoxic T lymphocytes (CTL's) recognize melanoma-associated antigens, which belong to three main groups. These groups include tumor-associated testis-specific antigens, melanocyte differentiation antigens and mutated or aberrantly expressed antigens, which are routinely used as markers to identify melanomas based on their binding to specific monoclonal antibodies. gp100, also designated ME20-M, ME20-S and PMEL 17, is classified as a melanocyte differentiation antigen and is expressed at low levels in normal cell lines and tissues, but is upregulated in melanocytes. gp100 is a highly glycosylated protein. It is also the product of proteolytic cleavage, which results in a secreted protein.

Type: Primary
Antigen: SILV
Clonality: Monoclonal
Clone: PMEL/783
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité