Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: P/T1]

Fournisseur: Biotium
BNC880787-500 BNC880787-100
BNC880787-500EA 530 EUR InStock
BNC880787-500 BNC880787-100
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: P/T1]
Anticorps
This antibody reacts with the TGF alpha and shows no cross-reaction with EGF and the neuropeptide synenkephalin. The staining with this MAb is completely blocked by the peptide used for raising this antibody. TGF alpha (aa50) is a growth factor with 33% homology to EGF, binds to EGFR, activates tyrosine phosphorylation of the receptor, and stimulates cell proliferation. It plays a role in tumor initiation by inducing the reversible transformed phenotype.

Type: Primary
Antigen: TGFA
Clonality: Monoclonal
Clone: P/T1
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rabbit, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité