L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: ASTRO/789]
Fournisseur: Biotium
BNC040789-500 BNC040789-100
BNC040789-500EA 560 EUR InStock
BNC040789-500 BNC040789-100
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: ASTRO/789]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of ~50 kDa which is identified as Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP). It shows no cross-reaction with other intermediate filament proteins. GFAP is specifically found in astroglia. GFAP is a very popular marker for localizing benign astrocyte and neoplastic cells of glial origin in the central nervous system. Antibody to GFAP is useful in differentiating primary gliomas from metastatic lesions in the brain and for documenting astrocytic differentiation in tumors outside the CNS.
Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: ASTRO/789
Conjugation:More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité