Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: KRT19/800]

Fournisseur: Biotium
BNC040800-500 BNC040800-100
BNC040800-500EA 560 EUR InStock
BNC040800-500 BNC040800-100
Anti-KRT19 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: KRT19/800]
Anticorps
Recognizes a protein of 40 kDa, identified as cytokeratin-19 (CK19), which is expressed in sweat gland, mammary gland ductal and secretory cells, bile ducts, gastrointestinal tract, bladder urothelium, oral epithelia, esophagus, and ectocervical epithelium. Anti-CK19 reacts with a wide variety of epithelial malignancies including adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas, biliary tract, liver, and breast. Perhaps the most useful application is the identification of thyroid carcinoma of the papillary type, although 50%-60% of follicular carcinomas are also labeled. Anti-CK19 is a useful marker for detection of tumor cells in lymph nodes, peripheral blood, bone marrow and breast cancer.

Type: Primary
Antigen: KRT19
Clonality: Monoclonal
Clone: KRT19/800
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité