Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: KLK3/801]

Fournisseur: Biotium
BNUB0801-500 BNUB0801-100
BNUB0801-500EA 511 EUR InStock
BNUB0801-500 BNUB0801-100
Anti-KLK3 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: KLK3/801]
Anticorps
Recognizes a single protein of 33-34 kDa, identified as the prostate specific antigen (PSA). This MAb is highly specific to PSA and stains prostatic secretory and ductal epithelium in both normal and neoplastic tissues. PSA is a chymotrypsin-like serine protease (kallikrein family) exclusively produced by the prostate epithelium, and abundant in seminal fluid. PSA can be detected in the sera of patients with prostatic carcinoma. It is predominantly complexed to a liver-derived serine protease inhibitor, alpha-1-antichymotrypsin (ACT). A higher proportion of serum PSA is complexed to ACT in prostate cancer than in benign prostate hyperplasia.

Type: Primary
Antigen: KLK3
Clonality: Monoclonal
Clone: KLK3/801
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité