Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IRDN/805]

Fournisseur: Biotium

BTIUBNUM0805-50EA 395 EUR InStock
BTIUBNUM0805-50
Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IRDN/805]
Anticorps
Recognizes a polypeptide which is identified as insulin, a 51-amino acid polypeptide composed of A and B chains connected through the C-peptide. Proinsulin, which has very little biological activity, is cleaved by proteases within its cell of origin into the insulin molecule and the C-terminal basic residue. Insulin enhances membrane transport of glucose, amino acids, and certain ions. It also promotes glycogen storage, formation of triglycerides, and synthesis of proteins and nucleic acids. Deficiency of insulin results in diabetes mellitus. The main storage site for insulin is the pancreatic islets. Antibodies to insulin are important as beta-cell and insulinoma marker.

Type: Primary
Antigen: INS
Clonality: Monoclonal
Clone: IRDN/805
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Cow, Human, Mouse, Pig, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité