Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYRP1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: TA99]

Fournisseur: Biotium
BNCB0806-500 BNCB0806-100
BNCB0806-500EA 560 EUR InStock
BNCB0806-500 BNCB0806-100
Anti-TYRP1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: TA99]
Anticorps
This antibody reacts with a 75 kDa melanocyte-specific gene product, identified as Tyrosinase-related protein-1 (TRP-1). It is involved in melanin synthesis. TRP1 is present on the melanosomal membranes of melanoma, normal melanocytes and nevi.Recent evidence suggests that TRP-1 is involved in maintaining stability of tyrosinase protein and modulating its catalytic activity. TRP-1 is also involved in maintenance of melanosome ultrastructure and affects melanocyte proliferation and cell death.

Type: Primary
Antigen: TYRP1
Clonality: Monoclonal
Clone: TA99
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité