Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CCND1/809]

Fournisseur: Biotium
BNCB0809-500 BNCB0809-100
BNCB0809-500EA 560 EUR InStock
BNCB0809-500 BNCB0809-100
Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CCND1/809]
Anticorps
Recognizes a protein of 36 kDa, identified as cyclin D1. Cyclin D1, one of the key cell cycle regulators, is a putative proto-oncogene overexpressed in a wide variety of human neoplasms. This antibody neutralizes the activity of cyclin D1 in vivo. About 60% of mantle cell lymphomas (MCL) contain a t(11; 14)(q13; q32) translocation resulting in over-expression of cyclin D1. This antibody is useful in identifying mantle cell lymphomas (cyclin D1 positive) from CLL/SLL and follicular lymphomas (cyclin D1 negative). Occasionally, hairy cell leukemia and plasma cell myeloma weakly express Cyclin D1.

Type: Primary
Antigen: CCND1
Clonality: Monoclonal
Clone: CCND1/809
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité