Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: TRP/817]

Fournisseur: Biotium
BNC040817-500 BNC040817-100
BNC040817-500EA 560 EUR InStock
BNC040817-500 BNC040817-100
Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: TRP/817]
Anticorps
Recognizes a 53 kDa protein, which is identified as p53 suppressor gene product. It reacts with the mutant as well as the wild form of p53 protein. p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissue types and is involved in regulating cell growth, replication, and apoptosis. It binds to MDM2, SV40 T antigen and human papilloma virus E6 protein. Positive nuclear staining with p53 antibody has been reported to be a negative prognostic factor in breast carcinoma, lung carcinoma, colorectal, and urothelial carcinoma. Anti-p53 positivity has also been used to differentiate uterine serous carcinoma from endometrioid carcinoma as well as to detect intratubular germ cell neoplasia. Mutations involving p53 are found in a wide variety of malignant tumors, including breast, ovarian, bladder, colon, lung, and melanoma.

Type: Primary
Antigen: TP53
Clonality: Monoclonal
Clone: TRP/817
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité