Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: PTPRC/818]

Fournisseur: Biotium

BNC400818-500EA 530 EUR InStock
BNC400818-500 BNC400818-100
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: PTPRC/818]
Anticorps
Recognizes a protein of 205 kDa-220 kDa, identified as CD45RA. CD45RA is isoforms of the human leukocyte common antigen (CD45). Human CD45 contains three exons which encode peptide segments designated A, B and C, respectively. The differential splicing of the exons generates at least five isoforms, ABC, AB, BC, B and O. This antibody reacts with ABC and BC isoforms. CD45RA is expressed on 40-50% of peripheral CD4 T-cells, 50% of peripheral CD8 T-cells, B-cells, and leukemic B-cell lines. T-cells expressing CD45RA are naive or virgin T-cells. T-cells expressing CD45RO are memory T-cells. CD45RA and CD45RO define complementary, predominantly non-overlapping populations of resting peripheral T-cells. This MAb is useful in study on the subpopulation of CD4 or CD8 T-cells. It can especially be used to differentiate T-cell lymphomas (CD45RO ve) from B cell lymphomas (CD45RA ve).

Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: PTPRC/818
Conjugation: CF640R
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité