Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDKN1A Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: CIP1/823]

Fournisseur: Biotium

BNC040823-100EA 192 EUR InStock
BNC040823-100 BNC040823-500
Anti-CDKN1A Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: CIP1/823]
Anticorps
This MAb recognizes a 21 kDa protein, identified as the p21WAF1 tumor suppressor protein. This MAb is highly specific to p21 and shows no cross-reaction with other closely related mitotic inhibitors. p21WAF1 is a specific inhibitor of cdk s and a tumor suppressor involved in the pathogenesis of a variety of malignancies. The expression of this gene acts as an inhibitor of the cell cycle during G1 phase and is tightly controlled by the tumor suppressor protein p53. Its expression is induced by the wild type, but not mutant, p53 suppressor protein. Normal cells generally display a rather intense nuclear p21 expression. Loss of p21 expression has been reported in many carcinomas (gastric carcinoma, non-small cell lung carcinoma, thyroid carcinoma).

Type: Primary
Antigen: CDKN1A
Clonality: Monoclonal
Clone: CIP1/823
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité