Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LAMP4/824]

Fournisseur: Biotium

BNUM0824-50EA 395 EUR InStock
BNUM0824-50
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: LAMP4/824]
Anticorps
This antibody recognizes a glycoprotein of 110 kDa, which is identified as CD68. It is important for identifying macrophages in tissue sections. It stains macrophages in a wide variety of human tissues, including Kupffer cells and macrophages in the red pulp of the spleen, in lamina propria of the gut, in lung alveoli, and in bone marrow. It reacts with myeloid precursors and peripheral blood granulocytes. It also reacts with plasmacytoid T cells, which are supposed to be of monocyte/macrophage origin. It shows strong granular cytoplasmic staining of chronic and acute myeloid leukemia and also reacts with rare cases of true histiocytic neoplasia. Lymphomas are negative or show few granules.

Type: Primary
Antigen: CD68
Clonality: Monoclonal
Clone: LAMP4/824
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité