Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ep-CAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: EGP40/826]

Fournisseur: Biotium

BNUM0826-50EA 395 EUR InStock
BNUM0826-50
Anti-Ep-CAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: EGP40/826]
Anticorps
Recognizes a 40-43 kDa transmembrane epithelial glycoprotein, identified as epithelial specific antigen (ESA), or epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. This antibody has been used to distinguish adenocarcinoma from pleural mesothelioma and hepatocellular carcinoma. It is also useful in distinguishing serous carcinomas of the ovary from mesothelioma. This epithelial antigen plays an important role as a tumor-cell marker in lymph nodes from patients with esophageal carcinoma otherwise classified as node-negative. Epithelial antigen has also been suggested as a discriminator between basal cell and baso-squamous carcinomas, and squamous cell carcinoma of the skin.

Type: Primary
Antigen: Ep-CAM
Clonality: Monoclonal
Clone: EGP40/826
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité