Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IVL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: IVRN/827]

Fournisseur: Biotium

BNC940827-500EA 530 EUR InStock
BNC940827-500 BNC940827-100
Anti-IVL Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: IVRN/827]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 66 kDa-170 kDa, identified as involucrin. In Western blotting of cultured human keratinocytes, this MAb reacts with a 120 kDa protein. Involucrin is expressed in a range of stratified squamous epithelia, including the cornea, which lacks a distinct cornified layer. In normal epidermis, it is first expressed in the upper spinous layers, and in keratinocyte cultures, all cells that have left the basal layer express it. Involucrin expression is altered in pathological conditions: in psoriasis and other benign epidermal hyperplasias, involucrin expression begins closer to the basal layer than normal; expression is abnormal in squamous cell carcinomas and premalignant lesions, and is reduced in severe dysplasias of the larynx and cervix.

Type: Primary
Antigen: IVL
Clonality: Monoclonal
Clone: IVRN/827
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité