Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ep-CAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: EGP40/837]

Fournisseur: Biotium

BNUB0837-100EA 225 EUR InStock
BNUB0837-100 BNUB0837-500
Anti-Ep-CAM Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: EGP40/837]
Anticorps
EGP40 is a 40-43 kDa transmembrane epithelial glycoprotein, also identified as epithelial specific antigen (ESA), or epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). It is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas with the exception of adult squamous epithelium, hepatocytes and gastric epithelial cells. This antibody has been used to distinguish adenocarcinoma from pleural mesothelioma and hepatocellular carcinoma. This antibody is also useful in distinguishing serous carcinomas of the ovary from mesothelioma.

Type: Primary
Antigen: Ep-CAM
Clonality: Monoclonal
Clone: EGP40/837
Conjugation: Purified
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité