Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEA1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: MZ2E/838]

Fournisseur: Biotium

BNC680838-500EA 530 EUR InStock
BNC680838-500 BNC680838-100
Anti-MAGEA1 Mouse Monoclonal Antibody (CF568) [clone: MZ2E/838]
Anticorps
Recognizes a protein of 42-46 kDa, identified as MAGE-1. This MAb does not cross-react with other members of MAGE-family. Human malignant neoplasms carry rejection antigens that are recognized by the patients' autologous, tumor directed and specific, cytolytic, CD8 T lymphocyte clones (CTL). The MAGE family of genes codes an important group of antigens. It was identified that melanomas and primary glial brain tumors express common melanoma associated antigens (MAAs). Because MAGE-1 is expressed on a significant proportion of human neoplasms of various histological types (melanoma, brain tumors of glial origin, neuroblastoma, non-small cell lung cancer, breast, gastric, colorectal, ovarian, renal cell carcinomas) and not on normal tissues, the encoded antigen may serve as a marker of early detection and target for cancer immunotherapy.

Type: Primary
Antigen: MAGEA1
Clonality: Monoclonal
Clone: MZ2E/838
Conjugation: CF568
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité