Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: UCHL1/841]

Fournisseur: Biotium
BNC880841-500 BNC880841-100
BNC880841-500EA 530 EUR InStock
BNC880841-500 BNC880841-100
Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: UCHL1/841]
Anticorps
This MAb reacts with a protein of 20-30 kDa, identified as PGP9.5, also known as ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase-1 (UchL1). Initially, PGP9.5 expression in normal tissues was reported in neurons and neuroendocrine cells but later it was found in distal renal tubular epithelium, spermatogonia, Leydig cells, oocytes, melanocytes, prostatic secretory epithelium, ejaculatory duct cells, epididymis, mammary epithelial cells, Merkel cells, and dermal fibroblasts. Furthermore, immunostaining for PGP9.5 has been shown in a wide variety of mesenchymal neoplasms as well. A mutation in PGP9.5 gene is believed to cause a form of Parkinson's disease.

Type: Primary
Antigen: UCHL1
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHL1/841
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité